Imprimer
4-Methyl-1-piperazinepropionic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470248-5GEA 916 EUR
APOSOR470248-5G
4-Methyl-1-piperazinepropionic acid hydrochloride
4-Methyl-1-piperazinepropionic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂O₂·ClH
Poids moléculaire: 208,686 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452741
Numéro CAS: 775349-40-1