3-(3-Indolyl)-2-methylpropionic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 203,237 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01860840 Numéro CAS: 15142-91-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...