3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₁₁NO Poids moléculaire: 245,275 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19442773 Numéro CAS: 1314406-41-1 |