Imprimer

3-(5-Formyl-2-thienyl)benzonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470327-5GEA 1840 EUR
APOSOR470327-5G
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzonitrile
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₇NOS
Poids moléculaire: 213,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410198
Numéro CAS: 886508-88-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR