Imprimer
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470372-1GEA 561 EUR
APOSOR470372-1G APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₄S
Poids moléculaire: 397,487 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683144
Numéro CAS: 443991-25-1