Imprimer

3-tert-Butoxybenzaldehyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470408-5GEA 804 EUR
APOSOR470408-5G
3-tert-Butoxybenzaldehyde
3-tert-Butoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Poids moléculaire: 178,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258842
Numéro CAS: 64859-36-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR