Imprimer
1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470459-5GEA 1010 EUR
APOSOR470459-5G
1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 303,353 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641324
Numéro CAS: 1363166-12-4