Imprimer

7-Bromo-2-methylbenzoxazole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470467-5GEA 833 EUR
APOSOR470467-5G
7-Bromo-2-methylbenzoxazole
7-Bromo-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆BrNO
Poids moléculaire: 212,043 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12965124
Numéro CAS: 1239489-82-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR