Imprimer
(1S,6R)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470482-250MGEA 2020 EUR
APOSOR470482-250MG
(1S,6R)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6R)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formule: C₇H₁₄N₂
Poids moléculaire: 126,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205853
Numéro CAS: 1434127-03-3