Imprimer
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470498-5GEA 510 EUR
APOSOR470498-5G
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
Poids moléculaire: 252,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205876
Numéro CAS: 1375064-60-0