Imprimer
Methyl 1-(2-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470528-5GEA 1010 EUR
APOSOR470528-5G
Methyl 1-(2-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₈O₄
Poids moléculaire: 262,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423129
Numéro CAS: 1385694-68-7