Imprimer
7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470558-1GEA 448 EUR
APOSOR470558-1G
7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formule: C₇H₄N₄O
Poids moléculaire: 160,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973929
Numéro CAS: 89642-01-3