Imprimer

Ethyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470577-1GEA 601 EUR
APOSOR470577-1G
Ethyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Ethyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃S
Poids moléculaire: 186,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682791
Numéro CAS: 1418117-79-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR