Imprimer
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470586-5GEA 374 EUR
APOSOR470586-5G
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00785764
Numéro CAS: 7148-05-2