2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇BrO₄ Poids moléculaire: 247,043 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16659606 Numéro CAS: 121936-68-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...