Imprimer

N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470604-1GEA 611 EUR
APOSOR470604-1G
N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₆H₁₈N₂
Poids moléculaire: 238,328 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381108
Numéro CAS: 1427475-17-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR