Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 179,216 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11045824 Numéro CAS: 64107-54-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...