Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 165,189 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18803099 Numéro CAS: 28819-26-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...