Imprimer

3-(2-Pyridyl)propanamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470610-5GEA 997 EUR
APOSOR470610-5G
3-(2-Pyridyl)propanamide
3-(2-Pyridyl)propanamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 150,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384619
Numéro CAS: 84199-91-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR