4-(1-Pyrrolidylmethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₆BNO₂ Poids moléculaire: 205,061 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06801708 Numéro CAS: 1036991-20-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...