Imprimer
Ethyl (1S,2S)-2-[[(S)-1-phenylethyl]amino]cyclopentanecarboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470689-1GEA 601 EUR
APOSOR470689-1G
Ethyl (1S,2S)-2-[[(S)-1-phenylethyl]amino]cyclopentanecarboxylate hydrochloride
Ethyl (1S,2S)-2-[[(S)-1-phenylethyl]amino]cyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₃NO₂·ClH
Poids moléculaire: 297,82 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703876
Numéro CAS: 359586-65-5