Imprimer
Methyl 2-Acetamido-3-(3-pyridyl)propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470693-1GEA 1120 EUR
APOSOR470693-1G
Methyl 2-Acetamido-3-(3-pyridyl)propanoate
Methyl 2-Acetamido-3-(3-pyridyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
Poids moléculaire: 222,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700262
Numéro CAS: 1064157-45-4