Imprimer

Methyl 2-Acetamido-3-(3-thienyl)propanoate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470694-1GEA 1120 EUR
APOSOR470694-1G
Methyl 2-Acetamido-3-(3-thienyl)propanoate
Methyl 2-Acetamido-3-(3-thienyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃S
Poids moléculaire: 227,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26523295
Numéro CAS: 1227732-30-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR