Imprimer

2-Aminoimidazole-4-carboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470799-1GEA 1330 EUR
APOSOR470799-1G
2-Aminoimidazole-4-carboxylic acid
2-Aminoimidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Poids moléculaire: 127,101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08668249
Numéro CAS: 860011-60-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR