4-Chloro-3-methylbutanoyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₈Cl₂O Poids moléculaire: 155,022 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19232353 Numéro CAS: 63480-13-7 |