2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₁BrO Poids moléculaire: 251,119 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18410675 Numéro CAS: 103143-23-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |