Imprimer
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470849-1GEA 1420 EUR
APOSOR470849-1G
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₅H₂₂N₂
Poids moléculaire: 230,349 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223525
Numéro CAS: 1086395-73-4