Imprimer
Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470858-1GEA 591 EUR
APOSOR470858-1G
Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Poids moléculaire: 201,607 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27933286
Numéro CAS: 928118-49-4