Imprimer
Methyl 3-[Bis(methylsulphonyl)amino]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470860-5GEA 713 EUR
APOSOR470860-5G
Methyl 3-[Bis(methylsulphonyl)amino]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-[Bis(methylsulphonyl)amino]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₆S₃
Poids moléculaire: 313,371 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26381896
Numéro CAS: 214532-29-3