Imprimer
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470894-1GEA 804 EUR
APOSOR470894-1G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbaldehyde
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Poids moléculaire: 188,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215738
Numéro CAS: 69964-40-5