Imprimer

(R)-3-(Cbz-amino)-2-piperidone

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR470929-1GEA 561 EUR
APOSOR470929-1G
(R)-3-(Cbz-amino)-2-piperidone
(R)-3-(Cbz-amino)-2-piperidone
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Poids moléculaire: 248,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264105
Numéro CAS: 722499-65-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR