Imprimer
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470962-5GEA 601 EUR
APOSOR470962-5G
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Poids moléculaire: 173,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09814189
Numéro CAS: 61292-50-0