Imprimer
4-[(Isopropylamino)sulphonyl]benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470989-5GEA 713 EUR
APOSOR470989-5G
4-[(Isopropylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(Isopropylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
Poids moléculaire: 243,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06355943
Numéro CAS: 10252-66-1