Imprimer
(R)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471038-5GEA 178 EUR
APOSOR471038-5G
(R)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 207,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848685
Numéro CAS: 943442-96-4