Imprimer
4-Amino-4'-hydroxybenzophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471121-500MGEA 713 EUR
APOSOR471121-500MG
4-Amino-4'-hydroxybenzophenone
4-Amino-4'-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 213,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02648435
Numéro CAS: 14963-34-9