Imprimer

N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR471131-5GEA 1080 EUR
APOSOR471131-5G
N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 236,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366805
Numéro CAS: 164648-58-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR