Methyl 2-Benzamidoacetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO₃ Poids moléculaire: 193,199 g/mol Point de fusion: 132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025882 Numéro CAS: 1205-08-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...