N-(3,5-Dimethoxybenzyl)cyclopropanamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂ Poids moléculaire: 207,269 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11131159 Numéro CAS: 625435-20-3 |