Imprimer

Methyl 2-Amidinoacetate hydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR471204-1GEA 601 EUR
APOSOR471204-1G
Methyl 2-Amidinoacetate hydrochloride
Methyl 2-Amidinoacetate hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂O₂·ClH
Poids moléculaire: 152,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22070092
Numéro CAS: 103173-54-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR