Imprimer
Ethyl 2-Oxo-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471209-1GEA 493 EUR
APOSOR471209-1G
Ethyl 2-Oxo-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]acetate
Ethyl 2-Oxo-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]acetate
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 235,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22493454
Numéro CAS: 84978-66-5