3-(Aminomethyl)-4-nitropyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₆N₄O₂ Poids moléculaire: 142,116 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28398134 Numéro CAS: 1936295-24-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...