Imprimer

6-Iodoquinolin-2(1H)-one

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR471271-1GEA 601 EUR
APOSOR471271-1G
6-Iodoquinolin-2(1H)-one
6-Iodoquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆INO
Poids moléculaire: 271,055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 99455-01-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR