N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₃ClN₂O₄ Poids moléculaire: 272,685 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19689610 Numéro CAS: 1283176-45-3 |