Imprimer
6-Bromo-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471358-1GEA 1010 EUR
APOSOR471358-1G
6-Bromo-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
6-Bromo-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Formule: C₉H₉BrN₂O
Poids moléculaire: 241,085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26912934
Numéro CAS: 1565461-85-9