Imprimer
6-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471371-1GEA 1010 EUR
APOSOR471371-1G
6-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
6-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
Formule: C₉H₆BrClN₂
Poids moléculaire: 257,514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977356
Numéro CAS: 1936538-67-8