Imprimer

6-Chloro-2-(2-chloroethyl)quinazoline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR471379-1GEA 1010 EUR
APOSOR471379-1G
6-Chloro-2-(2-chloroethyl)quinazoline
6-Chloro-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Poids moléculaire: 227,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977345
Numéro CAS: 1936054-22-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR