Imprimer

4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine-5-carbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR471391-1GEA 916 EUR
APOSOR471391-1G
4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₅ClN₄
Poids moléculaire: 168,584 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07761813
Numéro CAS: 872890-15-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR