Imprimer
3-[(4-Nitrophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471400-1GEA 1220 EUR
APOSOR471400-1G
3-[(4-Nitrophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Nitrophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₇
Poids moléculaire: 348,307 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977394
Numéro CAS: 2006277-51-4