Imprimer
3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471405-1GEA 1220 EUR
APOSOR471405-1G
3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈BrNO₄
Poids moléculaire: 298,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977385
Numéro CAS: 2006276-91-9