Imprimer
(S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471442-1GEA 804 EUR
APOSOR471442-1G
(S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Poids moléculaire: 200,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663616
Numéro CAS: 1215178-12-3